N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

440302-100ML 440302-500ML
SIAL440302-100MLEA 59.1 EUR
SIAL440302-100ML SIAL440302-500ML
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 261…263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008173
CAS-Nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR