DL-Lithiumlactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: DL-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

440469-50G
SIAL440469-50GEA 60.9 EUR
SIAL440469-50G
DL-Lithiumlactat, Sigma-Aldrich®
DL-Lithiumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COOLi
Molecular Weight: 96,01 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065399
CAS-Nummer: 867-55-0
EINECS: 212-761-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR