N-(2-Hydroxyethyl)-2,2,2-trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-N-(2-hydroxyethyl)acetamide
440507-25ML
SIAL440507-25MLEA
176
EUR
SIAL440507-25ML
N-(2-Hydroxyethyl)-2,2,2-trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Formel:
C₄H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 157,0912 g/mol |
MDL:
MFCD00216653 CAS-Nummer: 6974-29-4 |