2,3,4,5,6-Pentamethylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440620-1G
SIAL440620-1GEA
37.7
EUR
SIAL440620-1G
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzylalkohol
Formel:
C₁₂H₁₈O Molecular Weight: 178,27 g/mol |
MDL:
MFCD00014421 CAS-Nummer: 484-66-2 EINECS: 207-609-2 |