1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol-[D2], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan-D2, 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol-D2, HFIP-D2

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

440671-1G
SIAL440671-1GEA 147 EUR
SIAL440671-1G
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol-[D2], Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol-[D2]
Formel: F₃CCD(OD)CF₃
Molecular Weight: 170.02 g/mol
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00037559
CAS-Nummer: 38701-74-5
EINECS: 254-091-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR