Strontiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Strontium i-propoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440698-5G
SIAL440698-5GEA 151 EUR
SIAL440698-5G
Strontiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Strontiumisopropoxid
Formel: C₆H₁₄O₂Sr
Molecular Weight: 205,79 g/mol
MDL: MFCD00050487
CAS-Nummer: 88863-33-6
UN: 3205
ADR: 4.2,III