4-Thioxo-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
440736-1G
SIAL440736-1GEA
121
EUR
SIAL440736-1G
4-Thioxo-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
4-Thiouracil
Formel:
C₄H₄N₂OS Molecular Weight: 128,15 g/mol |
MDL:
MFCD00090842 CAS-Nummer: 591-28-6 |