4-Brom-m-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Brom-3-methylphenol, 2-Brom-5-hydroxytoluol, 1-Brom-4-hydroxy-2-methylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

440884-5G
SIAL440884-5GEA 117 EUR
SIAL440884-5G
4-Brom-m-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-m-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00079723
CAS-Nummer: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR