Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sorbitanmonolaurat, ethoxyliert, Sorbitanmonododecanoat, ethoxyliert, Polyoxyethylen-sorbitan-monolaurat, Polyethylenglycol-sorbitan-monolaurat

MQ200

44112-100G-F
SIAL44112-100G-FEA 46 EUR
SIAL44112-100G-F
Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 20
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR