N-Acetyl-L-leucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441511-25G
SIAL441511-25GEA
84.4
EUR
SIAL441511-25G
N-Acetyl-L-leucin, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-leucin
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Molecular Weight: 173,2 g/mol |
MDL:
MFCD00065131 CAS-Nummer: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |