(2-Dodecen-1-yl)bernsteinsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Dodecen-1-ylsuccinic Anhydride, 3-(Dodec-2-en-1-yl)dihydrofuran-2,5-dione, (2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride

44161-250G
SIAL44161-250GEA 42.5 EUR
SIAL44161-250G
(2-Dodecen-1-yl)bernsteinsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
(2-Dodecen-1-yl)bernsteinsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266,375 g/mol
MDL: MFCD00005528
CAS-Nummer: 19780-11-1
EINECS: 243-296-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR