3-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (3-Fluorphenyl)metaborsäure, 3-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

441643-10G 441643-1G
SIAL441643-10GEA 359 EUR
SIAL441643-10G SIAL441643-1G
3-Fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BFO₂
Schmelzpunkt: 216…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236042
CAS-Nummer: 768-35-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR