3-Formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441651-5G
SIAL441651-5GEA
33.4
EUR
SIAL441651-5G
3-Formylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149,94 g/mol |
MDL:
MFCD00161356 CAS-Nummer: 87199-16-4 |