Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] ≥98% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrakis[methylene-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]methane, Antioxidant 1010, 2,2-Bis(((3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
441783-100G
SIAL441783-100GEA 63.6 EUR
SIAL441783-100G
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] ≥98% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Hindered phenolic antioxidant for polymers.
Formel: C₇₃H₁₀₈O₁₂
Schmelzpunkt: 115…118 °C (Zers., Lit.)
MDL: MFCD00059345
CAS-Nummer: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (TLC) ≥98%
Infrared spectrum Conforms to structure