Octadecylsilan ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

442291-25G-A
SIAL442291-25G-AEA 447 EUR
SIAL442291-25G-A
Octadecylsilan ≥97%, Sigma-Aldrich®
Octadecylsilane
Formel: C₁₈H₄₀Si
Molecular Weight: 284.60 g/mol
Schmelzpunkt: 29 °C (Lit.)
Dichte: 0.795 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039874
CAS-Nummer: 18623-11-5
EINECS: 242-453-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR