Dodecyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

44230-100ML
SIAL44230-100MLEA 121 EUR
SIAL44230-100ML
Dodecyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrichlorsilan
Formel: C₁₂H₂₅Cl₃Si
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000483
CAS-Nummer: 4484-72-4
EINECS: 224-769-9
UN: 1771
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR