2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
442801-5G-A
SIAL442801-5G-AEA
56.3
EUR
SIAL442801-5G-A
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NO Molecular Weight: 163,1 g/mol |
MDL:
MFCD00042315 CAS-Nummer: 33252-63-0 |