Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: DDSA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

443271-1L
SIAL443271-1LEA 182 EUR
SIAL443271-1L
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266.38 g/mol
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR