Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
443700-5G
SIAL443700-5GEA
66.9
EUR
SIAL443700-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4,4,4-trifluorbutyrat
Formel:
C₆H₉F₃O₂ Molecular Weight: 170,13 g/mol |
MDL:
MFCD00041398 CAS-Nummer: 371-26-6 UN: 3272 ADR: 3,III |