(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
44376-500MG-F
SIAL44376-500MG-FEA
350
EUR
SIAL44376-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 290,3144 g/mol |
MDL:
MFCD03427930 CAS-Nummer: 500770-82-1 |