4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
443824-10G
SIAL443824-10GEA
49.2
EUR
SIAL443824-10G
4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Molecular Weight: 192,55 g/mol Schmelzpunkt: 153…158 °C |
MDL:
MFCD00077480 CAS-Nummer: 132794-07-1 |