2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-s-triazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
443980-5G
SIAL443980-5GEA
129
EUR
SIAL443980-5G
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin
Formel:
C₆F₉N₃ Molecular Weight: 285,07 g/mol |
MDL:
MFCD00042436 CAS-Nummer: 368-66-1 EINECS: 206-709-3 |