3-Ethyl-3-oxetanmethanol ≥96%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
444197-10G
SIAL444197-10GEA
74.8
EUR
SIAL444197-10G
3-Ethyl-3-oxetanmethanol ≥96%, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-3-oxetanmethanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD00190143 CAS-Nummer: 3047-32-3 EINECS: 221-254-0 |