Lithium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

444456-10G 444456-50G
SIAL444456-10GEA 56.1 EUR
SIAL444456-10G SIAL444456-50G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Formel: Li
Siedepunkt: 1317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179 °C
Dichte: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR