1,1,2,2-Tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
445126-1G
SIAL445126-1GEA
227
EUR
SIAL445126-1G
1,1,2,2-Tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetramethyldisilane
Formel:
C₄H₁₄Si₂ Molecular Weight: 118,33 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
814-98-2 EINECS: 212-416-1 UN: 1993 ADR: 3,II |