2-(Allyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Salicylaldehyde Allyl Ether, 2-Allyloxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
445509-5ML
SIAL445509-5MLEA
94.1
EUR
SIAL445509-5ML
2-(Allyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-(Allyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162,19 g/mol |
MDL:
MFCD00014130 CAS-Nummer: 28752-82-1 EINECS: 249-198-2 |