Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 250 stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250

Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

445878-100ML 445878-500ML
SIAL445878-100MLEA 158 EUR
SIAL445878-100ML SIAL445878-500ML
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 250 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
MDL: MFCD00147972
CAS-Nummer: 24991-55-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR