Chlorbutyldimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Silan BM2, Butyl(dimethyl)silylchlorid, Butyl-chlordimethylsilan, Butyldimethylchlorsilan, B 2785

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

446122-10ML
SIAL446122-10MLEA 58.1 EUR
SIAL446122-10ML
Chlorbutyldimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlorbutyldimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150,72 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8766 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015727
CAS-Nummer: 1000-50-6
EINECS: 423-700-1
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR