2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Tosylethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446386-10G
SIAL446386-10GEA
284
EUR
SIAL446386-10G
2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(p-Toluolsulfonyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₃S Molecular Weight: 200,2600 g/mol |
MDL:
MFCD00041757 CAS-Nummer: 22381-54-0 |