Diethylethyl(phenyl)malonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446416-5ML
SIAL446416-5MLEA
167
EUR
SIAL446416-5ML
Diethylethyl(phenyl)malonat, Sigma-Aldrich®
Diethylethyl(phenyl)malonat
Formel:
C₁₅H₂₀O₄ Molecular Weight: 264,32 g/mol |
MDL:
MFCD00040759 CAS-Nummer: 76-67-5 EINECS: 200-978-0 |