6-Fluorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446505-1G
SIAL446505-1GEA
139
EUR
SIAL446505-1G
6-Fluorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
6-Fluorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol |
MDL:
MFCD00052179 CAS-Nummer: 67531-86-6 |