(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
446572-1G
SIAL446572-1GEA
73.1
EUR
SIAL446572-1G
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₆H₂F₃CH₂COOH Molecular Weight: 190,12 g/mol |
MDL:
MFCD00061217 CAS-Nummer: 114152-23-7 |