1H,1H-Heptadecafluor-1-nonanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H,1H-Perfluor-1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluor-1-nonanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446823-5G
SIAL446823-5GEA
47.2
EUR
SIAL446823-5G
1H,1H-Heptadecafluor-1-nonanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H-Heptadecafluor-1-nonanol
Formel:
C₉H₃F₁₇O Molecular Weight: 450,1 g/mol |
MDL:
MFCD00153183 CAS-Nummer: 423-56-3 |