1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1H,1H-Perfluor-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluor-1-undecanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446858-5G
SIAL446858-5GEA
67.6
EUR
SIAL446858-5G
1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol
Formel:
C₁₁H₃F₂₁O Molecular Weight: 550,11 g/mol |
MDL:
MFCD00153269 CAS-Nummer: 307-46-0 |