N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
447005-25ML
SIAL447005-25MLEA
128
EUR
SIAL447005-25ML
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin
Formel:
C₁₀H₂₄N₂ |
MDL:
MFCD00014996 CAS-Nummer: 4062-60-6 EINECS: 223-769-6 |