Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 5 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Borane-methyl sulphide complex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
447145-100ML
SIAL447145-100MLEA
97
EUR
SIAL447145-100ML
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 5 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel:
C₂H₉BS Molecular Weight: 75,97 g/mol |
MDL:
MFCD00013189 CAS-Nummer: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3,I |