3,5-Dihydroxytoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

447420-25G 447420-5G
SIAL447420-25GEA 152 EUR
SIAL447420-25G SIAL447420-5G
3,5-Dihydroxytoluol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109 °C
Dichte: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR