Germanium(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
447641-5G
SIAL447641-5GEA 252 EUR
SIAL447641-5G
Germanium(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Germanium(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈GeO₄
MDL: MFCD00015339
CAS-Nummer: 21154-48-3