3-Brombenzylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Brom-α-chlortoluol, 1-(Chlormethyl)-3-brombenzol, α-Chlor-3-bromtoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

448079-25ML
SIAL448079-25MLEA 329 EUR
SIAL448079-25ML
3-Brombenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 32,5 °C
Dichte: 1,608 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040865
CAS-Nummer: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR