o-Kresol-[D8] (98% D), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

448184-1G
SIAL448184-1GEA 629 EUR
SIAL448184-1G
o-Kresol-[D8] (98% D), Sigma-Aldrich®
o-Kresol-[D8]
Formel: C₇D₈O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 203645-65-2
UN: 3455
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR