(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-Isopropylpiperazine-2,5-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
448362-1G
SIAL448362-1GEA
26.4
EUR
SIAL448362-1G
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazindion
Formel:
C₇H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 156,18 g/mol |
MDL:
MFCD00210060 CAS-Nummer: 143673-66-9 |