Diethoxymethylphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
448605-10ML
SIAL448605-10MLEA
72.6
EUR
SIAL448605-10ML
Diethoxymethylphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Diethoxymethylphenylsilan
Formel:
C₁₁H₁₈O₂Si Molecular Weight: 210,35 g/mol |
MDL:
MFCD00048541 CAS-Nummer: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |