(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamin, Trimethoxy(3-(diethylamino)propyl)silan, (3-Diethylaminopropyl)trimethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
448664-5ML
SIAL448664-5MLEA
88.4
EUR
SIAL448664-5ML
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-(Diethylamino)propyl)trimethoxysilan
Formel:
(H₃CCH₂)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Molecular Weight: 235,4 g/mol |
MDL:
MFCD00039882 CAS-Nummer: 41051-80-3 EINECS: 255-192-0 |