1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
448931-10G
SIAL448931-10GEA 123 EUR
SIAL448931-10G
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Formel: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MDL: MFCD00042363
CAS-Nummer: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8,II