Methyl-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-naphthoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
449075-5G
SIAL449075-5GEA
83.9
EUR
SIAL449075-5G
Methyl-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol |
MDL:
MFCD00017345 CAS-Nummer: 2459-25-8 |