2,3,6-Trifluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Brom-2,3,6-trifluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

449407-1G
SIAL449407-1GEA 34.7 EUR
SIAL449407-1G
2,3,6-Trifluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
2,3,6-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061208
CAS-Nummer: 151412-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR