Cobalt(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

449776-25G 449776-5G
SIAL449776-25GEA 709 EUR
SIAL449776-25G SIAL449776-5G
Cobalt(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)chlorid
Formel: Cl₂Co
Siedepunkt: 1049 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 735 °C
Dichte: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010938
CAS-Nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR