Blei(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleidichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

449865-5G
SIAL449865-5GEA 54 EUR
SIAL449865-5G
Blei(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)chlorid
Formel: Cl₂Pb
Molecular Weight: 278,11 g/mol
Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 496 °C
Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011157
CAS-Nummer: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR