Yttrium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450103-25G 450103-5G
SIAL450103-25GEA 388 EUR
SIAL450103-25G SIAL450103-5G
Yttrium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)chlorid
Formel: Cl₃Y
Siedepunkt: 1488 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 703 °C
Dichte: 2,52 g/cm³ (700 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011470
CAS-Nummer: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0