Dikaliumhexachloroiridat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kaliumhexachloroiridat(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450162-1G
SIAL450162-1GEA 233 EUR
SIAL450162-1G
Dikaliumhexachloroiridat, Sigma-Aldrich®
Dikaliumhexachloroiridat
Formel: Cl₆IrK₂
Molecular Weight: 483,13 g/mol
MDL: MFCD00011369
CAS-Nummer: 16920-56-2
EINECS: 240-976-7